Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15670820 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15670820 50 g 50 Gramm
15660820 250 g 250 Gramm
15650820 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15670820 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 0623250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
purum p.a., kristallisiert, ≥99.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride Hexahydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Crystallized
Menge 50 g
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 241.43g/mol
Reinheit (%) ≥99% (AT)
Güte purum p. a
Dampfdruck 1mmHg (100°C)