Learn More
Aluminiumchlorid ,6.0 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441347
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441347 250 mL 250 Milliliter
11353667 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035568.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 6.0N Standardized Solution
UN-Nummer UN2581
Menge 250 mL
Formelmasse 133.34