Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufel aus Aluminium
Artikelnummer. 10655991
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
65 mL
90 ml
240 ml
400 mL
480 mL
900 mL
1,6 l
Länge (metrisch):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10655991
Marke: Bochem™ 8821
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium – sind eine perfekte Ergänzung für Ihre Laborwerkzeuge.
  • Leicht
  • Aluminium
  • Gesamtlänge für Schaufel mit Stiel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 mL
Produkttyp Spatel
Material Aluminium
Länge (metrisch) 290 mm