Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufel aus Aluminium
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
65 mL
90 ml
240 ml
400 mL
480 mL
900 mL
1,6 l
Länge (metrisch):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leicht
- Aluminium
- Gesamtlänge für Schaufel mit Stiel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Produkttyp | Spatel |
| Material | Aluminium |
| Länge (metrisch) | 52 mm |