Learn More
Fisherbrand™ Röhrchenhalter aus Aluminium
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
5x bis zu 2.0 ml
Fläschchen bis 5.0 ml
Länge (metrisch):
290 mm
300 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Aluminiumstöcke halten Fläschchen für die Aufbewahrung in Tiefkühlgeräten oder das Eintauchen in LN2-Deware.
- Für den Gebrauch in Flüssig- oder Dampfphase, nur zugelassene Fläschchen verwenden
- Passend zugebogene Stöcke für Kryofläschchen aller größeren Marken
- In zwei Größen lieferbar:
- 290 mm-Stock hält bis zu 5 x 2.0 ml-Fläschchen
- 300 mm-Stock hält bis zu 6 x 5.0 ml-Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silver |
| Länge (metrisch) | 290 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung im Gefrierschrank oder in LN2-Behältern |
| Aufnahmevermögen | 5x bis zu 2.0 ml |
| Menge | 12/Packung |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |
| Material | Aluminium |
| Typ | Halter |
| Withstand Temperature (Metric) | -196°C |