Learn More
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung
Artikelnummer. 15803954
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15803954
Marke: Buerkle™ 03275600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig rückstandsfrei entleerbar. Buerkle™ Aluminiumflaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Innendichtung sind geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei. Besonders geeignet für die Lagerung, den Transport oder den Versand von Stoffen und Referenzproben, die vollständig unverfälscht gelagert werden müssen.
Eine Aluminiumflasche, die sich besonders für die Aufbewahrung, den Transport oder den Versand von Substanzen und Referenzproben eignet, die völlig unverändert aufbewahrt werden müssen. Entleerung ohne Rückstände, geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei.
  • Reines Aluminium (Material AL 99.5)
  • Mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus PP mit Innenversiegelung aus Aluminium
  • Mit UN-Zulassung
Aluminum bottle, UN approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Aluminium
Kapazität (metrisch) 5600mL
Farbe grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen
Höhe (metrisch) mit Verschluss 340 mm
Material Aluminium
Gewicht (metrisch) 0,44 kg
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität UN 1B1/x/250
Closure Included Ja
Form Rund
Verschlussmaterial Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium
Durchmesser (metrisch) 161 mm
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe