Learn More
Bochem™ Stativmuffen aus Aluminium
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Gewindegröße:
8
10
Gewicht (metrisch):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Aluminium
- DIN 12895
- Typ 1: Flügelschraube M8
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16,5 mm |
| Produkttyp | Aluminumkreuzmuffen |
| Gewindegröße | 8 |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,13 kg |