Learn More
Bochem™ Stativmuffen aus Aluminium
Artikelnummer. 10189590
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Gewindegröße:
8
10
Gewicht (metrisch):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10189590
Marke: Bochem™ 5330
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Aluminium. Bochem™ Stativmuffen aus Aluminium sind gemäß DIN 12895 zertifiziert.
  • Aus Aluminium
  • DIN 12895
  • Typ 1: Flügelschraube M8
Spezifikation
Material Aluminium
Außendurchmesser (metrisch) 16,2 mm
Produkttyp Aluminumkreuzmuffen
Gewindegröße 8
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 0,06 kg