Learn More
Bochem™ Aluminium-Muffe
Artikelnummer. 10035060
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8 mm-Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10035060 8 mm-Gewinde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10035060 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5356
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Muffe aus Bochem™ Aluminium verfügt über eine herzförmige M8-Schutzschraube mit einem Winkel von 90° und 180°.
  • Aluminium
  • M8-Herzschraube
Spezifikation
Material Aluminium
Beschreibung M8 hörbare Sicherheitsschraube
Durchmesser (metrisch) 16.5 mm
Größe 8 mm-Gewinde