Learn More
Nickel Electro™ Becken mit Deckel aus Aluminium
Artikelnummer. 12350679 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
13 mL
45 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12350679 8 ml 1 Stück
12747356 45 mL 1 Stück
12737356 13 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12350679 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 602 and 640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75 CHF
    16.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.15 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese sind aus robustem Aluminium gefertigt. Nickel Electro™ Aluminiumbecken mit Deckel eignen sich ideal für Laborumgebungen.
  • Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit
  • Flaches, unteres Aluminiumbecken mit Deckel 
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 8 ml
Material Aluminium
Form Runden
Typ Abdampfschale
Enthält Lid
Höhe (metrisch) 19 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm