Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dish with Lid
Artikelnummer. 11449559 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11449559
Marke: Nickel Electro™ BHT770000T
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stainless Steel Dish and Lid is 80 mm in diameter.
  • 80 mm Stainless Steel Dish and Lid
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4.1 oz.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 120 mL
Farbe Silber
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Abdampfschale
Arbeitsvolumen (metrisch) 120 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Milchtests
Höhe (metrisch) 22 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.9 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.3 in.
Durchmesser (metrisch) 85 mm