Learn More
Wesbart™ Lagerungsgestelle aus anodisiertem Aluminium
Aluminum Anodized Storage Racks are for storing test tubes.
Marke: Wesbart™ WB06/24
15.14 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Divided trays
- 34 mm high
- Individual cells for storing tubes
Spezifikation
Aufbewahrungsschale | |
Aluminium | |
24 mm |
Röhrchen (24 mm) | |
24 mm-Röhrchen |