Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen aus Aluminium
Sorgt für eine stabile Gerüstkonstruktion im Labor. Fisherbrand™ Aluminium-Gerüstrohre werden aus einer haltbaren Aluminiumlegierung hergestellt.
9.20 CHF - 16.55 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11562662
|
Fisherbrand™
|
1 m |
9.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11572662
|
Fisherbrand™
|
2 m |
16.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ungefährer Durchmesser 13 mm
- In zwei Längen erhältlich
- Passend für Fisherbrand Stativverbindungsstücke und Fußadapter
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
Röhrchen |