Learn More
Fisherbrand™ STATIVKOPPLING ALU SVäNGBAR PLAN 2-VäGS
Geeignet für die Herstellung dreieckiger oder quadratischer Rahmen zur Aufnahme großer geflanschter Elemente, wie z. B. Heizmäntel und Trichter. Fisherbrand™ ebene Schwenkgerüstverbinder sind mit einem Stahlband versehen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 11568112
  • 11.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Rändelschrauben zum Anziehen von Hand
  • Zum Verbinden von zwei Stäben oder Rohren, die in einem beliebigen Winkel zueinander stehen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
Stativanschluss
Pivotal Plan, 2-Wege