Learn More
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448328 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13448328 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10794631 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10386710 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448328 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123680100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2O12S3·18H2O
Molekulargewicht (g/mol) 666.4
MDL-Nummer MFCD00149136
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfate octadecahydrate
Schmelzpunkt 86.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
pH 3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 kg
Verpackung Kunststofftrommel
Strukturformel Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15,36
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 666.4
Reinheit (%) 98.0 to 110.0% (Complexometry)
Güte Extrarein