Learn More
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10744124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10744124
Marke: Thermo Scientific Acros 400590025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2O12S3·18H2O
Molekulargewicht (g/mol) 666.4
MDL-Nummer MFCD00149136
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfate octadecahydrate
Schmelzpunkt 86.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15, 360
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 666.4
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.