Learn More
Aluminiumlösung für ICP, 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 ml
100 ml
250 ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aminohippursäure-Reagenz. |
Konzentration | 100 μg/ml |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 1 ml |
Typ | Standards für Pestizide und Metaboliten |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Alloxydin |
Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitril |