Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077768 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15572353
Marke: Thermo Scientific Acros 458990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-67-1
Summenformel AlKO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 258.21
InChI-Schlüssel GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
PubChem CID 24856
ChEBI CHEBI:86463
IUPAC-Name Aluminum;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 200.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum potassium sulfate
Schmelzpunkt 92.0°C
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C).
Formelmasse 258.21
Reinheit (%) ≥90% (Complexometry)
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1% max.