Learn More
Aluminiumkaliumsulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072794 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11443713
Marke: Fisher Chemical A/2400/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aluminiumkaliumsulfat, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
MDL-Nummer 149143
Spezifikation
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
pH 3.0 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel AlKO8S2·12H2O
Formelmasse 474.39g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß