Learn More
Aluminiumkaliumsulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11443713 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443713 500 g 500 Gramm
10765321 1 kg 1 Kilogramm
10588410 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443713 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/2400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aluminiumkaliumsulfat, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
MDL-Nummer 149143
Spezifikation
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
pH 3.0 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel AlKO8S2·12H2O
Formelmasse 474.39g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß