Learn More
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10301601 5 g Glasflasche 5 Gramm
10647411 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10647454 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423260050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlKO8S2·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 474.39
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formelmasse 474.39
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz