Learn More
Aluminiumphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11984291 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10061581 100 g Glasflasche 100 Gramm
10215181 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344440025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-30-7
Summenformel AlO4P
Molekulargewicht (g/mol) 121.95
InChI-Schlüssel ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC-Name Aluminium;phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum phosphate
Schmelzpunkt >1500.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel AlPO4
Merck Index 15,352
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali
Formelmasse 121.95
Güte Rein