Learn More
Aluminiumoxid, rein,Trockenmittel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101660 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10101660
Marke: Fisher Chemical A/2320/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Schmelzpunkt 2000°C
CAS 1344-28-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
Formelmasse 101.96g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß