Learn More
Aluminiumoxid, schwach sauer, Brockmann I, zur Chromatographie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10238573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10238573
Marke: Thermo Scientific Acros 392520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Siedepunkt 2980.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2050.0°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel Al2O3
Merck Index 15, 350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Kunststoffflasche
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado