Learn More
Aluminiumoxid, basisch, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 2977.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Schmelzpunkt | 2030.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 9 to 10 (10% aq. suspension) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 kg |
| Strukturformel | Al2O3 |
| Fieser | 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 |
| Merck Index | 15, 350 |
| Mehr anzeigen |