Learn More
Bochem™ Laborheber aus Aluminium
Marke:  Bochem™ 11022
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10313712
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
30% mehr Höhe. Mit Stellrad.
2 Ausführungen: 1) 18/10 Stahl, 2) Aluminium, grün EPOXI Pulver beschichtet
Stellfläche: 160/130mm
Höhe: 75 - 400mm
Last Dynamisch: 7kg
Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium, Edelstahl
160 mm
Räder
Je 1
160 x 130 mm
130 mm
Laborjacke