Learn More
Bochem™ Lab-Jacks Hebebühne aus Aluminium
Artikelnummer. 10211542
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
10211542 200 mm 1 Stück
10313712 130 mm 1 Stück
10350341 100 mm 1 Stück
10410251 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10211542 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 11032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.66 CHF
    185.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 64.83 CHF
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Aluminium, Edelstahl
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm
Länge (metrisch) Basis 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Enthält Räder
Produkttyp Laborjacke
Menge Je 1