Learn More
Aluminium, Technisch, Folie, ≈0.1 mm Dicke, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10030000
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminium
[Al]
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminium
[Al]
Farbe Grau-Silber
Schmelzpunkt 660°C
Siedepunkt 2327°C
Menge 500 g
Formelmasse 26.97g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Form Feststoff in verschiedenen Formen