missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF Neuberger™ Membranpumpe aus Aluminium/Chrom

Für Kontaminationsfreiheit bei Transfer, Kompression und Abpumpen. KNF™ Membranpumpen aus Aluminium/Chrom sind doppelköpfige, trockenlaufende Geräte und eignen sich für die verschiedensten Laboranwendungen.

Marke:  KNF Neuberger™ 014826/017447

Additional Details : Gewicht : 13.23000kg

Artikelnummer. 10394151

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Lieferbar in verschiedenen Versionen, die sich in den Materialien unterscheiden, die mit den Medien in Kontakt kommen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal für Probenahme-, Absaugung- und Kompressionsanwendungen
  • Alle Pumpentypen basieren auf dem gleichen Arbeitsprinzip einer oszilierenden Membran im Pumpenkopf und bieten einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
Spezifikation

Spezifikation

Diaphragms, Valves, Joints, Screws
250 mm
200 w
40°C
55 L/min.
222 mm
Membranpumpe
230 V 50 Hz 200 w
Aluminum, Chromium
11.3 kg
5°C
50 Hz
294 mm
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote