Learn More
Bochem™ Lab-Jacks-Hebebühne aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 10616571
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
10616571 400 mm 1 Stück
10325911 100 mm 1 Stück
10653652 130 mm 1 Stück
10759611 200 mm 1 Stück
10294601 240 mm 1 Stück
10080911 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10616571 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 11090
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gefertigt nach DIN 12897-Normen. Bochem™ Die aus eloxiertem Aluminium gefertigten Laborheber verfügen über einen abgerundeten, ergonomisch geformten Drehknopf, der sich leicht bedienen lässt.
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Abgerundeter, einfach zu bedienender, ergonomischer Knopf
  • Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
  • Maximale dynamische Betriebslast (kg max. dyn.) und die maximale statische Betriebslast (kg max. stat .) Die Normen entsprechen DIN 12897.
  • Typ 1 (240 x 240 mm) verwendet ein handbetätigtes Verstellrad.
  • Typ 2 (300 x 300 mm) beinhaltet eine Ratsche, die mit dem Einstellrad verbunden ist.
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium, Edelstahl
Abmessungen (L x B) 400 x 400 mm
Länge (metrisch) Basis 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Enthält Ratsche
Produkttyp Laborjacke
Menge Je 1