Learn More
Aluminiumammoniumsulfat, hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724941 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10724941 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10724941 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/1840/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 200°C
Schmelzpunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Farbe Weiß
pH 4.6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel AlH28NO20S2
MDL-Nummer 149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Ammoniumsulfat-Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 453.31
Formelmasse 453.33g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminiumammoniumsulfat dodecahydrat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.