Learn More
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13236309 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13236309 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13236309 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192382500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 200.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Menge 250 g
Summenformel H4AlNO8S2·12H2O
Strukturformel AlNH4(SO4)2·12H2O
Merck Index 15,323
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 453.33
PubChem CID 62668
Formelmasse 453.33
Güte ACS-Reagenz
Relative Dichte 1.64
Dichte 1.6400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate