Learn More
Aluminiumammoniumsulfat aus, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Product Code. 10131610 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10131610 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10131610 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/1880/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
H4Alno8S2.12H2O, CAS-Nummer 7784-26-1, 500 g, 200 °C, weiß, 453,33 g/mol, 93,5 °C, 149958, Kunststoffpulverbehälter, 4,6, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Siedepunkt 200°C
Schmelzpunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Farbe Weiß
pH 4.6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel AlH28NO20S2
MDL-Nummer 149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Ammoniumsulfat-Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 453.31
Formelmasse 453.33g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.