Learn More
Aluminium, 99.5 %, Shot (2 bis 10 mm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10399060
Marke: Thermo Scientific Acros 300210250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Grau
Namenshinweis 99.5%
Schmelzpunkt 660.0°C
Siedepunkt 2327.0°C
Dichte 2.7000g/mL
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Form Shot
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
IUPAC-Name Aluminium
Formelmasse 26.97
Reinheit (%) 99.5%