Learn More
Aluminium, 99,5 %, Stücke (2-10 mm)
Artikelnummer. 10399060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10399060 25 g Glasflasche 25 Gramm
10688011 250 g Glasflasche 250 Gramm
10572081 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10399060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 300210250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Grau
Namenshinweis 99.5%
Schmelzpunkt 660.0°C
Siedepunkt 2327.0°C
Dichte 2.7000g/mL
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Form Shot
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
IUPAC-Name Aluminium
Formelmasse 26.97
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke