missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alumina N, 7 to 12 μm, MP

Artikelnummer. 17847034 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
MP Alumina N, 7 to 12 μm; 100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17847034

Marke: MP Biomedicals 0202149

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alumina is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst and in the manufacture of dental cements and refractories

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt ca. 2980°C (Lit.)
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt ca. 2072°C (Lit.)
CAS 1344-28-1
pH 7.4 (Lit.)
Physikalische Form Powder
Menge 100 g
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
Verlust bei Trocknung 3.50%
Dichte 0.8 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt