Learn More
Aluminiumoxid B, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11363579 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11363579
Marke: MP Biomedicals 0204569
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MP EcoChrom™ Alumina is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc. This Alumina is produced at the highest activity available in the market.
  • MP EcoChrom™ Alumina is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc.
  • MP Alumina B - Super I for Dioxin Analysis is an Alumina produced at the highest activity available in the market.
  • This product meets the high recovery level required for the analysis of polychlorinated dibenzodioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF) according to VDI regulation 3499, part I.
  • MP EcoChrom Alumina B - Super I for Dioxin Analysis is used for the sample preparation of Dioxin Analysis.
  • It is also suitable for all chromatographic processes requiring highest activity and/or highest reproducibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid B
Namenshinweis Aktivität: Super I
CAS 1344-28-1
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 500 g
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.