Learn More
Aluminiumoxid A, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4679530 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 17897044
Marke: MP Biomedicals 0204592
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MP EcoChrom™ Alumina A - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
  • Adsorption capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
  • Inital activity is kept in a very narrow range.
  • Extremely constant deactivation behavior.
  • Commonly used for purification processes requiring the highest precision and reproducibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alumina A
Namenshinweis Activity: Super I
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Free-flowing Powder
Menge 500 g
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.