Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Aluminiumblech |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,20 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |