Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM Xtra-Fertigfolien Nano-SILGUR mit Konzentrierungszone Format: 10 x
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
HPTLC aluminum sheets with unmodified silica gel (SiOH) and concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25 Packung |
| Typ | Aluminiumblech |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,02 mm |
| Abmessungen (L x B) | 10 x 10 cm |