Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie Nano-SIL G
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 20 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 50er-Packung |
| Typ | Aluminiumblech |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,20 mm |
| Abmessungen (L x B) | 5 x 20 cm |