Learn More
Aalborg™ Durchflussmesserrahmen aus Aluminium
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
- Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
- Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
- Chemische Verträglichkeit
- Einfacher Platteneinbau
- Rahmen für P-Messgeräte
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P-Meter mit Einzelschlauch |
| Typ | Aluminium-Durchflussmesser |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Material | Aluminum |