Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durch die verstellbaren Einlegeböden kann das Rack für alle Kryoboxhöhen verwendet werden
- Lieferung mit 1 Ablage und 1 Verriegelungsstab zur Sicherung der Boxen
- Aus Aluminium
- Kann für alle Tiefkühltruhen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Verriegelungsstange |
| Material | Aluminium |
| Einschübe | 1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Breite (metrisch) | 145 mm |
| Höhe (metrisch) | 615 mm |
| Tiefe (metrisch) | 140 mm |