Learn More
Alternative Metalle 1 für ICP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11485948 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11485948
Marke: SPEX Certiprep WP11500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al20μg/ml
Fe20μg/ml
V20μg/ml
Co10μg/ml
Cu10μg/ml
Mn10μg/ml
Ni10μg/ml
Zn10μg/ml
Be5μg/ml
Sb5μg/ml
Tl5 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alternative Metalle 1
Namenshinweis Für ICP/AA Alternate Water Pollution and Wastewater Standard (Alternativer Wasserverunreinigungs- und Abwasserstandard)
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Menge 500 ml
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 2 % HNO3:
Al    •20 μg/ml
Sb    •5 μg/ml
Be    •5 μg/ml
Co    •10 μg/ml
Cu    •10 μg/ml
Fe    •20 μg/ml
Mn    •10 μg/ml
Ni    •10 μg/ml
Tl    •5 μg/ml
V    •20 μg/ml
Zn    •10 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch