Learn More
(-)-Altenuene, TRC
Artikelnummer. 18061010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.25 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18061010 1 mg 1 Milligramm
18050200 0.25 mg 0.25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18061010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5757401MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 889101-41-1
Summenformel C15H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.28
Synonym 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 2,3,4,4a-tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-, (2R,3R,4aR)-, (2R,3R,4aR)-2,3,4,4a-Tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, (-)-Altenuene
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)O[C@]3(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C=C3c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Altenuene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
Reinheit (%) >95%