Learn More
Euro Protection™ Altaite High-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Altaite High-Cut Safety Shoes are comfortable, snug, and durable, and feature a composite toe cap for protection.
Marke:  Euro Protection™ 9ALTH42
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12063666
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Padded collar and bellows tongue for snug fit.
  • Heel scuff cap
  • Shock-absorbing EVA midsole.
  • Full grain leather and bright mesh combination upper.
  • Breathable 3D mesh lining.
  • Removable, textile and foam insole.
Spezifikation
Spezifikation
Brown, Beige
Leather
Cemented, shock-absorbing EVA midsole, nitrile rubber outsole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole.
High
603 g per shoe in size 8
Breathable, 3D Mesh
42
Nitrile, EVA, Composite Fabric
Composite
EN ISO 20345 : 2011