Learn More
Thermo Scientific™ ALPS™ 25 manuelles Thermo-Schweißgerät
Artikelnummer. 11590314
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11590314
Marke: Thermo Scientific™ AB0384/240
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützen Sie den Inhalt in Mikrotiterplatten für die Lagerung mit diesem anwenderfreundlichen, handbetriebenen Heißsiegeler für Labors mit geringem Durchsatz.
Schützen Sie den Inhalt von Mikrotiterplatten für die Lagerung mit dem Thermo Scientific™ ALPS™ 25 manuellen Thermo-Schweißgerät, einem anwenderfreundlichen, handbetriebenen Heißsiegeler für Labors mit geringem Durchsatz. Hitzeversiegelung sorgt in Anwendungen wie Substanzlagerung, Probenarchivierung und PCR für maximalen Schutz der Lager- und Reaktionsplatten.
Flexibles Versiegeln:
  • Kompatibel mit SBS Mikrotiterplatten oder DeepWell Blöcken unterschiedlicher Höhe, einschließlich PCR-Platten.
  • Wählen Sie für jede Applikation die richtige Heißversiegelung aus unserer umfangreichen Palette einschließlich durchstechbarer, transparenter und permanenter Versiegelungen.
Sicheres, kompaktes Design:
  • Der integrierte Thermostat schaltet den ALPS 25 bei Überhitzung automatisch aus.
  • Einfache Aufstellung und Umpositionierung dank geringem Gewicht und kleiner Standfläche.
Kompatibel mit:
Der ALPS 25 Heat Sealer gehört zu einer umfangreichen Produktlinie verschiedener Schweißgeräte für die Mikrotiterplatten-Versiegelung. Der halbautomatische ALPS 50 V Heat Sealer für die Mikrotiterplatten-Versiegelung zeichnet sich durch eine verbesserte Ergonomie sowie Zeit- und Temperatureinstellungen aus. Der ALPS 3000 ist die optimale Wahl für die automatische Versiegelung von Mikrotiterplatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 240 V
Zertifizierung/Konformität CE marked
Beschreibung Manual Heat Sealer
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 to 80%
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Versiegelungstemperaturbereich 220°C
Gewicht (angloamerikanisch) 7.5 lb.
Gewicht (metrisch) 3.4 kg