Learn More
ALPK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ALPK1
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19107-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19107-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unlike most eukaryotic kinases, alpha kinases, such as LAK, recognize phosphorylation sites in which the surrounding peptides have an alpha-helical conformation.
Spezifikation
Spezifikation
ALPK1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q96QP1, Q9CXB8
310879, 71481, 80216
ALPK1 Fusion Protein Ag5320
Primary
-20°C
ALPK1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
8430410J10Rik, alpha kinase 1, Alpha protein kinase 1, ALPK1, Chromosome 4 kinase, KIAA1527, LAK
Alpk1
IgG
Antigen Affinity Chromatography