Learn More
Ansell AlphaTec™ 18 Zoll Solvex™ 37-185 Nitrilhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
12 Paare
Beschreibung
Hochbelastbare, chemisch beständige Handschuhe aus Nitril in Ellenbogenlänge, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Hochleistungs-Nitrilverbund
- Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Umgebungen
- Schutz vor Rissen, Durchstichen und Abrieb im Vergleich zu Gummi- oder Neopren-Handschuhen
- Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
- Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
- Erfüllt die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600).
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III |
| Chlorinated | Ja |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 10 |
| Mehr anzeigen |