Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 Chemikalienbeständige Handschuhe
Artikelnummer. 17951102 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17951102 9 12 Paare
17931102 7 12 Paare
17941102 8 12 Paare
17961102 10 12 Paare
17971102 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17951102 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 37155090
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keine innere Beflockung und kein Risiko einer Flusenverunreinigung. 15 mil Dicke für optimale Haptik, Komfort und Fingerfertigkeit. Zusammensetzung der Nitrilverbindung. Chemikalienschutz gemäß EN 374 Typ A gewährleistet.
  • Reduzierte Risiken:AlphaTec™ Solvex™ Die Chemikalienhandschuhe 37-155 sind unbeflockt, wodurch das Risiko einer Fusselkontamination geringer ist.
  • Erhöhter Komfort: Diese AlphaTec™ Die 15 mil/0,38 mm dicke Nitrilhandfläche der Handschuhe sorgt für hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
  • Spezialschutz: Ihre Hochleistungs-Nitrilverbindungszusammensetzung gewährleistet zudem die Chemikalienbeständigkeit gemäß EN 374 Typ A.
  • Verbesserte Haltbarkeit: Die gleiche Nitrilverbindung erhöht ihre Haltbarkeit, mit EN und ANSI Abriebfestigkeitsklasse 4
  • Echte Vielseitigkeit: AlphaTec™ Solvex™ Die Industriehandschuhe 37-155 eignen sich für nasse und trockene Bedingungen und erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 für den Umgang mit Lebensmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III, REACH-konform
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 4101X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Sandpatch
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm